MilliporeSigma
P6541
Sigma-Aldrich
n-Propyl β-lactoside
Sinónimos:
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Glc-1→OPr, n-Propyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H28O11
Número de CAS:
Peso molecular:
384.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCOC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)