P6335
Pramoxine hydrochloride
BioXtra
Sinónimos:
4-[3-(4-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride
About This Item
Línea del producto
BioXtra
impurezas
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
residuo de ign.
<0.1%
solubilidad
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow
trazas de anión
sulfate (SO42-): <0.05%
trazas de catión
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
cadena SMILES
Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
Clave InChI
SYCBXBCPLUFJID-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)