MilliporeSigma
P6045
Sigma-Aldrich
D-Pantothenic acid hemicalcium salt
suitable for plant cell culture
Sinónimos:
(R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
Número de CAS:
Peso molecular:
238.27
Beilstein:
3769272
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
técnicas
cell culture | plant: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Clave InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Aplicación
Precursor en la biosíntesis de la coenzima  A.
Propiedades físicas
Due to the unstable, hygroscopic nature of the free acid, the calcium salt is employed.
Otras notas
Cell culture media are generally supplemented with D-Pantothenic acid (vitamin B5), an essential vitamin required for the synthesis of coenzyme-A (CoA) and the metabolism of proteins, carbohydrates, and fats.
This product has been qualified for use in plant cell culture. Also see P5155 for D-Pantothenic acid qualified for use in animal, insect and plant cell culture.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)