MilliporeSigma
P4775
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
≥90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29
Beilstein:
617685
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥90%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NCN(c2ccccc2)C13CCNCC3
InChI
1S/C13H17N3O/c17-12-13(6-8-14-9-7-13)16(10-15-12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,14H,6-10H2,(H,15,17)
Clave InChI
HTQWGIHCFPWKAS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)