P4653
Phosphatase, Alkaline from bovine kidney
lyophilized powder, ≥5 units/mg protein (Activity determined in diethanolamine buffer, pH 9.8)
Sinónimos:
Alkaline phosphatase, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥5 units/mg protein (Activity determined in diethanolamine buffer, pH 9.8)
composición
Protein, ~35% biuret
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de análisis
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)