P4547
Prostaglandin A2 solution
10 mg/mL in methyl acetate, ~95%, synthetic
Sinónimos:
(5Z,13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-5,10,13-trien-1-oic acid, PGA2
About This Item
origen biológico
synthetic
Ensayo
~95%
concentración
10 mg/mL in methyl acetate
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]1(\C=C\[C@@H](O)CCCCC)C=CC(=O)[C@]1([H])C\C=C/CCCC(O)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
15.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-9 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?