P3494
Potassium clavulanate
from Streptomyces clavuligerus
Sinónimos:
Clavulanate potassium
About This Item
origen biológico
Streptomyces clavuligerus
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
cell wall synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].[H][C@@]12CC(=O)N1[C@@H](C([O-])=O)C(\O2)=C\CO
InChI
1S/C8H9NO5.K/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
Clave InChI
ABVRVIZBZKUTMK-JSYANWSFSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?