MilliporeSigma
P1849
Pinacidil monohydrate
Sinónimos:
(±)-N-Cyano-N′-4-pyridinyl-N″-(1,2,2-trimethylpropyl)guanidine monohydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19N5 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
263.34
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
O.CC(N\C(Nc1ccncc1)=N\C#N)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H19N5.H2O/c1-10(13(2,3)4)17-12(16-9-14)18-11-5-7-15-8-6-11;/h5-8,10H,1-4H3,(H2,15,16,17,18);1H2
InChI key
AFJCNBBHEVLGCZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potassium channel activator; antihypertensive
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)