P0119
Anti-Purinergic Receptor P2Y14 (extracellular) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-GPR105, Anti-P2YR14
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human, rat
técnicas
western blot: 1:200 using rat brain and lung lysates, and rat heart membranes
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... P2RY14(9934)
rat ... P2ry14(171108)
Inmunógeno
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?