Documentos clave
P0086
Sigma-Aldrich
Protargol S
certified by the Biological Stain Commission
Sinónimos:
Silver proteinate, Albumose silver, Protargol, Silver protein, strong
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grado
certified by the Biological Stain Commission
Idoneidad
Silver albumose intended for staining nerve tissue by a modified Bodian technique.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)