OH30429807
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX3202, weighing capacity 3200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30429807
intervalo de medición de la capacidad de pesada
3200 g, resolution: 0.01 g
plato de pesaje diám.
18 cm
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)