O2139
N-Oleoyldopamine
>98%, powder
Sinónimos:
OLDA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H43NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
417.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
>98%
Formulario
powder
color
white
solubilidad
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCc1ccc(O)c(O)c1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-Oleoyldopamine is an endogenous vanilloid; weak CB1 receptor ligand.
Precaución
Desiccate
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Safa Y Almaghrabi et al.
Thrombosis research, 134(2), 412-417 (2014-06-24)
Plant-derived and endogenous vanilloid-like agents exert their effects on cells through transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1). Little is known about the effects of these agents on platelet aggregation. We investigated the effect of various vanilloid-like agents on in-vitro platelet aggregation
Dajeong Ji et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(18), 4491-4499 (2014-05-13)
The transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) channel, a nonselective Ca(2+) and Na(+) channel, is a molecular transducer of nociceptive stimuli. N-Arachidonoyl dopamine (NADA) and N-oleoyldopamine (OLDA), two unsaturated N-acyldopamines, are major activating endogenous TRPV1 ligands and their presence in