Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151817
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
lyophilized powder
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
N-6
matrix spacer
11 atoms
storage temp.
−20°C
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?