N7126
4-Nitrocatechol
Sigma Grade
Sinónimos:
1,2-Dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-Nitropyrocatechol
About This Item
Productos recomendados
grado
Sigma Grade
mp
173-177 °C (lit.)
ε (coeficiente de extinción)
>12,000 at 510 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
>7,000 at 385 nm at 1 M
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Clave InChI
XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Nos1(24598)
Aplicación
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)