MilliporeSigma
N6409
NFκB (c-Rel) Control Peptide
~1 mg/mL, buffered aqueous solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
buffered aqueous solution
Quality Segment
concentration
~1 mg/mL
storage temp.
−20°C
Application
For use as a blocking peptide for anti-NFκB(c-Rel) subunit.
Physical form
Solution in 0.02 M potassium phosphate buffer, pH 7.2, containing 0.15 M NaCl and 0.01% sodium azide.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)