MilliporeSigma
N5890
N-(3-Nitro-2-pyridinesulfenyl)-O-t-butyl-L-tyrosine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
391.44
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)Oc1ccc(CC(NSc2ncccc2N(=O)=O)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H21N3O5S/c1-18(2,3)26-13-8-6-12(7-9-13)11-14(17(22)23)20-27-16-15(21(24)25)5-4-10-19-16/h4-10,14,20H,11H2,1-3H3,(H,22,23)
InChI key
DTMLYWDPCJWGPQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)