MilliporeSigma
N5378
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)glycine (dicyclohexylammonium) salt
powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N2O4S · C12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
409.54
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-651-0
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C8H8N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;11-8(12)5-9-15-7-4-2-1-3-6(7)10(13)14/h11-13H,1-10H2;1-4,9H,5H2,(H,11,12)
InChI key
QHKBANTYLBSWKY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)glycine (dicyclohexylammonium) salt is the stable NPS derivative of glycine.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)