MilliporeSigma
N5375
Sigma-Aldrich
Naphthol AS γ-phenylbutyrate
Sinónimos:
Benzosalicylanilide γ-phenylbutyrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H23NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
409.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCc1ccccc1)Oc2cc3ccccc3cc2C(=O)Nc4ccccc4
InChI
1S/C27H23NO3/c29-26(17-9-12-20-10-3-1-4-11-20)31-25-19-22-14-8-7-13-21(22)18-24(25)27(30)28-23-15-5-2-6-16-23/h1-8,10-11,13-16,18-19H,9,12,17H2,(H,28,30)
Clave InChI
GNYYFMKZROHXTE-UHFFFAOYSA-N
Sustratos
Histochemical substrate for chymotrypsin-like proteolytic enzymes.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
BENZOSALICYLANILIDE ESTER SUBSTRATES OF PROTEOLYTIC ENZYMES. KINETIC AND HISTOCHEMICAL STUDIES. I. CHYMOTRYPSIN.
D LAGUNOFF et al.
Biochemistry, 3, 1427-1431 (1964-10-01)