MilliporeSigma
N4887
Newborn Calf Serum
USA origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
NBCS, NBS, NCS, calf sera, calf serum, newborn calf sera
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine (calf)
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Newborn calf serum (NCS) is collected within 10 days post partum calves. NCS is useful in a wide range of cell culture and organ preservation applications. For example, it is used in cornea preservation and cryopreservation of bovine embryos. NCS is used in cell culture to support the maturation of oocytes; to study the function of tubular epithelial cells; and to develop primary cultures of cells such as visceral adipocytes.
Preparation Note
Collected from calves that are 10 days old or less.
Exposed to 25-35 kGy of irradiation.
Analysis Note
Endotoxin tested
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Newborn Calf Serum
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)