MilliporeSigma
N4878
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-asparagine (dicyclohexylammonium) salt
crystalline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11N3O5S · C12H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
466.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
form
crystalline
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.NC(=O)C[C@H](NSc3ccccc3[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C10H11N3O5S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;11-9(14)5-6(10(15)16)12-19-8-4-2-1-3-7(8)13(17)18/h11-13H,1-10H2;1-4,6,12H,5H2,(H2,11,14)(H,15,16)/t;6-/m.0/s1
InChI key
VAEHYJPYTMRQNC-ZCMDIHMWSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-asparagine (dicyclohexylammonium) salt is the stable NPS derivative of L-asparagine.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sythesis of Oxytcin Using the Solid Phase Technique
D. A. J. IVES
Canadian Journal of Chemistry, 46, 2318-2320 (1968)