N2259
2-Naphthyl β-D-galactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18O6
Número de CAS:
Peso molecular:
306.31
Beilstein:
89061
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
mp
196-198 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)