N0254
Ethyl nonadecanoate
~99%
Sinónimos:
Nonadecanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H42O2
Número de CAS:
Peso molecular:
326.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensayo
~99%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)