MTP001
MITOCHONDRIAL PROTEIN IP KIT
Sufficient for 50 tests
Sinónimos:
mitochondrial protein immunoprecipitation kit
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
- optimized for compatibility with immunoprecipitation (IP and co-IP) and pull-down using tagged proteins
- gentle formulation for maintenance of stable mitochondrial complexes
- compatible with sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS PAGE), 2D gel, native gel, and mass spectrometry
- functional assays and enzymatic assays
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)