Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlesterility
sterile
packaging
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5451
L × W
30 mm × 207 mm
General description
Spreader Triangle, 30 x 207mm, 10 sterile peel bags of 10 spreaders, 100/pk
Features and Benefits
- Spreads cultures and liquids evenly
- Ideal for bacterial CFU counts
- Smooth edges - minimizes gouging
- Pre-sterilized - no flaming required
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Triangle Spreader
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?