MilliporeSigma
M9307
Anti-Macrophage-Derived Chemokine antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-MDC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.21
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCL22(6367)
Immunogen
recombinant human MDC expressed in E. coli.
Biochem/physiol Actions
This antibody will neutralize the biological activity of recombinant human MDC. The antibody shows 20% cross-reactivity with recombinant human MPIF-1, 10% cross-reactivity with recombinant human MIP-1δ and 1% cross-reactivity with recombinant mouse MDC, human HCC-1, human I-309, mouse MIP-1α, viral MIP-I, mouse MIP-1β and mouse MIP-1γ.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm-filtered solution in phosphate buffered saline with 5% Trehalose.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)