MilliporeSigma
M9010
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethyl 8-(cis-2-n-octylcyclopropyl)octanoate
Sinónimos:
A2C-Membrane mobility agent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H46O4
Número de CAS:
Peso molecular:
398.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC[C@H]1C[C@H]1CCCCCCCC(=O)OCCOCCOC
Visite la Librería de documentos
Membrane mobility agents. IV. The mechanism of particle-cell and cell-cell fusion.
E M Kosower et al.
Biochimica et biophysica acta, 471(2), 311-329 (1977-12-01)