MilliporeSigma
M8404
Sigma-Aldrich
Magnesium thiosulfate hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
MgS2O3 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
244.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)