Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
242.40
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (capillary GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCC(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?