M6692
Monoclonal Anti-Minor Vault Protein 193 antibody produced in mouse
250 μg/mL, clone p193-4, tissue culture supernatant
Sinónimos:
Anti-VPARP, Anti-p193
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
tissue culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
p193-4, monoclonal
reactividad de especies
human
concentración
250 μg/mL
técnicas
immunocytochemistry: 1:10-1:20 using 4% paraformaldehyde-fixed cytospin preparation
immunohistochemistry (frozen sections): 1:10-1:20
western blot (chemiluminescent): 1:10-1:20
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PARP4(143)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)