MilliporeSigma
M5510
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl β-D-fucoside
glycosidase substrate
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl β-D-fucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18O7
Número de CAS:
Peso molecular:
322.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1OC(Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C16H18O7/c1-7-5-12(17)23-11-6-9(3-4-10(7)11)22-16-15(20)14(19)13(18)8(2)21-16/h3-6,8,13-16,18-20H,1-2H3
Clave InChI
CQKHENXHLAUMBH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)