MilliporeSigma
M4876
Sigma-Aldrich
1-Methyladenine
powder
Sinónimos:
6-Amino-1-methylpurine, Spongopurine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7N5
Número de CAS:
Peso molecular:
149.15
EC Number:
UNSPSC Code:
12352204
form
powder
color
white
mp
~285 °C (dec.)
storage temp.
−20°C