MilliporeSigma
M4039
Sigma-Aldrich
Methyl 11-methyltridecanoate
Sinónimos:
11-Methyltridecanoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H30O2
Número de CAS:
Peso molecular:
242.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)CCCCCCCCCC(=O)OC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c