MilliporeSigma
M3539
Sigma-Aldrich
Methyl 13-methylpentadecanoate
Sinónimos:
13-Methylpentadecanoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H34O2
Número de CAS:
Peso molecular:
270.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(C)CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)