Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
222.28
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
liquid
SMILES string
CC(C)CCOC(=O)C(O)c1ccccc1
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?