MilliporeSigma
M3152
Methoxypolyethylene glycol succinate N-hydroxysuccinimide
~50%, mol wt ~5,000
Sinónimos:
mono-Methyl polyethylene glycol succinate N-succinimidyl ester, O-Methyl-O′-succinylpolyethylene glycol 5,000 N-succinimidyl ester, PEG-succinimidyl succinate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mol wt
~5,000
concentration
~50%
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C11H15NO7/c13-5-6-18-7-8(14)1-4-11(17)19-12-9(15)2-3-10(12)16/h13H,1-7H2
InChI key
OVPTZXRXNNJKSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
For protein modification. May improve solubility and extend biological lifetime.
Other Notes
Shearwater Polymers product
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)