MilliporeSigma
L9628
Sigma-Aldrich
α-Lactose 1-phosphate barium salt
powder
About This Item
Fórmula lineal:
C12H21O14PBa
Número de CAS:
Peso molecular:
557.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Ba].OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.Ba.2H/c13-1-3-5(15)6(16)8(18)11(23-3)25-10-4(2-14)24-12(9(19)7(10)17)26-27(20,21)22;;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;;
Clave InChI
TZQWTVMDQLZZNA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)