MilliporeSigma
L7257
Sigma-Aldrich
Leucomalachite Green
Sinónimos:
Leucomalachite Green, p,p′-Benzylidenebis-N,N-dimethylaniline, 4,4′-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH[C6H4N(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
330.47
Beilstein:
2140506
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
mp
100-102 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3
Clave InChI
WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)