MilliporeSigma
L3150
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEF-1 (Transactivation Domain 236-242) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 3A12, purified immunoglobulin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A12, monoclonal
mol peso
antigen 55-57 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... LEF1(51176)
Inmunógeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 236-242 (DTSMSRF) of human LEF-1.
Forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.5, containing 0.08% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)