L3131
DL-Lauroylcarnitine chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C19H38NO4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
379.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)