MilliporeSigma
HS1846
Tungsten-point lab pen, for etching glass, ceramic and plastic
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1846
General description
Permanently mark glass slides, test tubes, and labware Sharp, tungsten carbide tip etches glass, ceramic, and plastic.
  • Retractable tip for safe storage
  • Measures 9.8 mm dia x 137 mm L
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)