MilliporeSigma
H8878
Sigma-Aldrich
Ethyl (±)-2-hydroxyvalerate
Sinónimos:
DL-α-Hydroxyvaleric acid ethyl ester, DL-2-Hydroxypentanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(O)C(=O)OCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)