MilliporeSigma
H7391
Sigma-Aldrich
Hexadecanal dimethyl acetal
~98%
Sinónimos:
1,1-Dimethoxyhexadecane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H38O2
Número de CAS:
Peso molecular:
286.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~98%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)