H6261
10-Hydroxydecanoic acid
≥95% (GC)
Sinónimos:
NSC 15139
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2)9CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
188.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (GC)
mp
75-77 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
Clave InChI
YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
- Synthesis of copolymers of acrylamide and sodium acryloyloxydecanoate
- Macrolactonization for preparation of Sansalvamide A
- Studies of chain length selectivity for cutinase catalyzed polycondensation reactions
- Ruthenium-catalyzed esterification followed by macrocyclization
- Synthesis of anhydrides and esters
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?