MilliporeSigma
H6127
Sigma-Aldrich
2-Hydroxypurine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
136.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
cadena SMILES
O=C1Nc2nc[nH]c2C=N1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)