MilliporeSigma
H6039
Sigma-Aldrich
1-(4-Hexyphenyl)-2-propane-1-one
≥98% (HPLC), oil
Sinónimos:
L3 Antagonist TR-SIR-2, cpd L3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
216.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
oil
solubilidad
DMSO: >5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCc1ccc(cc1)C(=O)C=C
InChI
1S/C15H20O/c1-3-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)15(16)4-2/h4,9-12H,2-3,5-8H2,1H3
Clave InChI
IINHTEWASPUCMH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Small molecular irreversible covalent inhibitor of thyroid hormone receptor-β (TRβ) interaction with coactivator (SRC2).
Características y beneficios
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)