MilliporeSigma
H5280
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-6-methoxyflavone
Sinónimos:
6-Methoxyflavonol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
268.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
SMILES string
COc1ccc2OC(=C(O)C(=O)c2c1)c3ccccc3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c