H2006
1-Hydroxybenzotriazole
About This Item
Productos recomendados
mp
156-159 °C (lit.)
SMILES string
On1nnc2ccccc12
Biochem/physiol Actions
Inhibits racemization in peptide syntheses using DCC as condensing agent.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Expl. 1.3 - Eye Irrit. 2
Storage Class
1 - Explosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
293.0 °F - Pensky Martens closed cup
flash_point_c
145 °C - Pensky Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
[A new method for synthesis of peptides: activation of the carboxyl group with dicyclohexylcarbodiimide using 1-hydroxybenzotriazoles as additives].
Chemische Berichte, 103(3), 788-798 (1970-01-01)