H0541
Anti-HOXB7 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HHO.C1, Anti-HOX2, Anti-HOX2C, Anti-Hox-2.3
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~24 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXB7
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXB7
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human HOXB7
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HOXB7(3217)
mouse ... Hoxb7(15415)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)