MilliporeSigma
GW21282
Sigma-Aldrich
Anti-TAF9 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Transcription initiation factor TFIID subunit 9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
chicken
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Genway 15-288-21282
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TAF9(6880)
Inmunógeno
Immunogen Sequence: GI # 1098347, sequence 89-145
Recombinant transcription factor IID:SUBUNIT=32kD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)