Documentos clave
GN780275
Greiner MASTERBLOCK® storage microplate
96 well, polypropylene, capacity 2.0 mL, conical (V) bottom, green
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiales
polypropylene
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 780275
disponibilidad
available only in China
tamaño
96 wells
idoneidad
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Información legal
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)